Merck
541249
Sigma-Aldrich
Copper(II) molybdate
99%
別名:
Copper molybdate, Cupric molybdate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CuMoO4
CAS番号:
分子量:
223.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
形状
powder
mp
820 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Cu++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.Mo.4O/q+2;;;;2*-1
InChI Key
IKUPISAYGBGQDT-UHFFFAOYSA-N
詳細
Copper molybdate CuMoO4 can exists in two polymorphic forms, stable-α form and metastable-γ form. It exhibits properties such as thermochromic, trisochromic and piezochromic. Pure α-phase copper molybdate can be prepared by the sol-gel method using citric acid, ammonium heptamolybdate (NH4)6Mo7O24 . 4H2O, copper salts CuX2nH2O (X=NO3- ), Cl- and CH3COO-.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
541249-5G:4548173168289
541249-VAR:
541249-1G:4548173168272
541249-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sol?gel synthesis and sintering of submicronic copper molybdate (?-CuMoO4) powders
Benchikhi M, et al.
Ceramics International, 40(4), 5371-5377 (2014)