Merck
541028
Sigma-Aldrich
3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
97%
別名:
3-Bromophenyl methyl carbinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CH(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
201.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
SMILES記法
CC(O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-6,10H,1H3
InChI Key
ULMJQMDYAOJNCC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
127.0 °F - closed cup
引火点(℃)
52.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
541028-VAR:
541028-25G:
541028-BULK:
541028-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)