Merck
540714
Sigma-Aldrich
テトラヒドロチオピラン-4-オール
97%
別名:
4-テトラヒドロチオピラノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10OS
CAS番号:
分子量:
118.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
47-51 °C (lit.)
SMILES記法
OC1CCSCC1
InChI
1S/C5H10OS/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5-6H,1-4H2
InChI Key
YODQQARABJQLIP-UHFFFAOYSA-N
詳細
Tetrahydrothiopyran-4-ol is a sulfur containing heterocyclic building block. Tetrahydrothiopyran-4-ol can be synthesized from tetrahydrothiopyran-4-one.[1] It participates in the synthesis of 4-hydroxyl-1-methyltetrahydrothiopyranium iodide.[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
540714-BULK:
540714-500MG:
540714-1G:
540714-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Potential antihistamine agents: 4-(6, 11-Dihydrodibenzo [b, e] thiepin-11-ylidene)-1-methyltetrahydrothiopyranium iodide and similar sulfonium salts derived from related tricyclic systems.
Polivka Z, et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 52(11), 2758-2774 (1987)
Kagakkai N.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 68, 2747-2747 (1995)