Merck
540528
Sigma-Aldrich
(1R, 2R)-Pseudoephedrine-(S)-2-methylhydrocinnamamide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H25NO2
CAS番号:
分子量:
311.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −16°, c = 1 in chloroform
光学純度
ee: 99% (HPLC)
mp
136-140 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N(C)[C@H](C)[C@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/C20H25NO2/c1-15(14-17-10-6-4-7-11-17)20(23)21(3)16(2)19(22)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,15-16,19,22H,14H2,1-3H3/t15-,16+,19-/m0/s1
InChI Key
YBSOZNKAYZZSLZ-FCEWJHQRSA-N
法的情報
Licensed under U.S. Patent 5 488 131
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
540528-BULK:
540528-5G:
540528-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)