Merck
540390
Sigma-Aldrich
(3,4-Dihydro-1-naphthyloxy)trimethylsilane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18OSi
CAS番号:
分子量:
218.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5287 (lit.)
bp
63-65 °C/0.01 mmHg (lit.)
密度
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)OC1=CCCc2ccccc12
InChI
1S/C13H18OSi/c1-15(2,3)14-13-10-6-8-11-7-4-5-9-12(11)13/h4-5,7,9-10H,6,8H2,1-3H3
InChI Key
CAUIWDWUUCGKBV-UHFFFAOYSA-N
詳細
(3,4-Dihydro-1-naphthyloxy)trimethylsilane (3,4-dihydronaphthalen-1-yloxy(trimethyl)silane) is a protected phenol. Its IR spectral analysis suggests νmax (DCM) = 1638cm-1.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
540390-1G:
540390-BULK:
540390-5G:
540390-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
William J Kerr et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (47)(47), 5049-5051 (2007-12-01)
Bismesitylmagnesium has been established as an accessible, practical, convenient, and non-nucleophilic carbon-centred base reagent for efficient access to silyl enol ethers from a series of ketone substrates at readily utilisable temperatures.