Merck
540315
Sigma-Aldrich
2,5-ジメトキシベンジルアミン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3CH2NH2
CAS番号:
分子量:
167.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.548 (lit.)
bp
95 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(OC)c(CN)c1
InChI
1S/C9H13NO2/c1-11-8-3-4-9(12-2)7(5-8)6-10/h3-5H,6,10H2,1-2H3
InChI Key
UWMCHDDHXMFKMA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,5-Dimethoxybenzylamine reacts with ethyl bromoacetate to yield N-(2,5-dimethoxy)benzylglycine ethyl ester.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
540315-BULK:
540315-5G:
540315-VAR:
540315-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
p-Allyl palladium approach toward the diazabicyclo [3.2. 1] octane core of the naphthyridinomycin alkaloids.
Woo GHC, et al.
Tetrahedron, 62(45), 10507-10517 (2006)