Merck
539848
Sigma-Aldrich
5-(2-Furyl)-1,3-cyclohexanedione
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10O3
CAS番号:
分子量:
178.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
mp
152-155 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CC(CC(=O)C1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O3/c11-8-4-7(5-9(12)6-8)10-2-1-3-13-10/h1-3,7H,4-6H2
InChI Key
FYLTVHCMIYGVPZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
5-(2-Furyl)-1,3-cyclohexanedione may be used as a reactant in the synthesis of 12-aryl(hetaryl)-9-(2-furyl)-7,8,9,10,11,12-hexahydrobenzo[a]-acridin-11-ones bearing two asymmetric carbon atoms (C9 and C12).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
539848-5G:
539848-BULK:
539848-VAR:
539848-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Three-component condensation of 2-naphthylamine with aromatic aldehydes and 5-(2-furyl)-1, 3-cyclohexanedione.
Kozlov, N. G., K. N. Gusak, and V. V. Skatetskii.
Russ. J. Org. Chem., 42(1), 112-117 (2006)