Merck
539627
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CF3)CH2Br
CAS番号:
分子量:
257.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
38-42 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cccc(c1CBr)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5BrF4/c9-4-5-6(8(11,12)13)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
InChI Key
RINUERVPFANASB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
225.0 °F - closed cup
引火点(℃)
107.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
539627-5G:
539627-1G:
539627-VAR:
539627-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)