Merck
537195
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-4-フルオロナフタレン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC10H6Br
CAS番号:
分子量:
225.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
35-38 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C10H6BrF/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
InChI Key
VAUJZKBFENPOCH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
537195-BULK:
537195-1G:
537195-5G:
537195-VAR:
試験成績書(COA)