Merck
53586
Sigma-Aldrich
(S)-2-メチル-1,4-ブタンジオール
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12O2
CAS番号:
分子量:
104.15
Beilstein:
2343656
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
屈折率
n20/D 1.449
密度
0.992 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@H](CO)CCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(4-7)2-3-6/h5-7H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
InChI Key
MWCBGWLCXSUTHK-YFKPBYRVSA-N
アプリケーション
マツノキハバチの性フェロモンの合成に使用されます。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
53586-BULK-F:
53586-1ML-F:
53586-VAR-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pei-Qiang Huang et al.
The Journal of organic chemistry, 69(11), 3964-3967 (2004-05-22)
(2S,3S,7S)-3,7-Dimethylpentadecan-2-yl acetate (2) and its propionate analogue (3) are the main sex pheromones of all Neodiprion species and Diprion similes, respectively. Starting from (S)-malic acid and employing a highly chemo-, regio-, and stereoselective tandem ester reduction-epoxide formation-reductive epoxide-opening reaction protocol