Merck
535591
Sigma-Aldrich
3-(4-Chlorophenoxy)propionitrile
97%
別名:
4-Chlorophenoxypropionitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4OCH2CH2CN
CAS番号:
分子量:
181.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
46-49 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc(OCCC#N)cc1
InChI
1S/C9H8ClNO/c10-8-2-4-9(5-3-8)12-7-1-6-11/h2-5H,1,7H2
InChI Key
BGEZBXFEROYDPF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
535591-BULK:
535591-VAR:
535591-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)