Merck
534447
Sigma-Aldrich
1,3,5,7,9,11-オクタイソブチルテトラシクロ[7.3.3.15,11]オクタシロキサン-endo-3,7-ジオール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H74O13Si8
CAS番号:
分子量:
891.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
アッセイ
97%
mp
85-89 °C (lit.)
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
534447-1G:
534447-10G:
534447-BULK:
534447-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)