Merck
534234
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenyl)-1(2H)-phthalazinone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H9BrN2O
CAS番号:
分子量:
301.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
269.5-273.5 °C (lit.)
SMILES記法
Brc1ccc(cc1)C2=NNC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C14H9BrN2O/c15-10-7-5-9(6-8-10)13-11-3-1-2-4-12(11)14(18)17-16-13/h1-8H,(H,17,18)
InChI Key
ZISOEGMOUGUEMP-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
534234-BULK:
534234-25G:
534234-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)