Merck
534161
Sigma-Aldrich
2-アミノ-4-(p-トリル)チアゾール
96%
別名:
4-(4-Methylphenyl)-2-thiazolamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10N2S
CAS番号:
分子量:
190.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
mp
132-136 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)-c2csc(N)n2
InChI
1S/C10H10N2S/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-13-10(11)12-9/h2-6H,1H3,(H2,11,12)
InChI Key
ARLHWYFAPHJCJT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
534161-1G:
534161-5G:
534161-VAR:
534161-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)