Merck
532762
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4(F)CH2NH2·HCl
CAS番号:
分子量:
240.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
221-226 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.NCc1cc(Br)ccc1F
InChI
1S/C7H7BrFN.ClH/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10;/h1-3H,4,10H2;1H
InChI Key
KPOKOEWRTGFXDF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
532762-100G:
532762-VAR:
532762-25G:
532762-BULK:
試験成績書(COA)