Merck
529907
Sigma-Aldrich
(E)-1-Pentene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester
別名:
1-[cis-1,2-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)] pentene, 2,2′-[(1Z)-1-Propyl-1,2-ethenediyl]bis[4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H32B2O4
CAS番号:
分子量:
322.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
301-303 °C (lit.)
密度
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC\C(=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C17H32B2O4/c1-10-11-13(19-22-16(6,7)17(8,9)23-19)12-18-20-14(2,3)15(4,5)21-18/h12H,10-11H2,1-9H3/b13-12-
InChI Key
MXQDNQSRLNMUOP-SEYXRHQNSA-N
詳細
(E)-1-Pentene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester is an alkenyl boronate ester that can be utilized for Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction. Boronate esters are air- and chromatography-stable.
アプリケーション
(E)-1-Pentene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester can be used as a reactant in the stereoselective synthesis of γ-boryl substituted homoallylic alcohols by reacting with aromatic aldehydes via Ru-catalyzed double bond transposition reaction.
保管分類コード
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
引火点(°F)
169.0 °F - closed cup
引火点(℃)
76.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
529907-1G:
529907-BULK:
529907-VAR:
529907-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of γ-Boryl-Substituted Homoallylic Alcohols with anti Stereochemistry Based on a Double-Bond Transposition
Miura T, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(4), 1138-1142 (2019)