Merck
529656
Sigma-Aldrich
Mercury(II) perchlorate hydrate
99.998% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Hg(ClO4)2·xH2O
CAS番号:
分子量:
399.49 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.998% trace metals basis
形状
solid
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
≤30 ppm Trace metallic impurities analysis (ICP)
SMILES記法
O.[Hg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Hg.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
OOYSCVKOXPZTGW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
529656-5G:4548173166711
529656-BULK:
529656-25G:4548173166704
529656-VAR:
試験成績書(COA)