Merck
529621
Sigma-Aldrich
ビス(トリフェニルホスフィン)ニッケル(II)ジクロリド
99.99% trace metals basis
別名:
NiCl2(PPh3)2, ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)ニッケル(II), ニッケル(II)ビス(トリフェニルホスフィン)ジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)3P]2NiCl2
CAS番号:
分子量:
654.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder or crystals
反応適合性
core: nickel
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Ni]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
ZBRJXVVKPBZPAN-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ni(PPh3)2Cl2 may be used to undertake nickel assisted phosphination of biaryl O,N triflates with chlorodiphenylphosphine.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
529621-VAR:
529621-BULK:
529621-10G:4548173294728
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chelating Retardation Effect in Nickel Assisted Phosphination: Syntheses of Atropisomeric P,N Ligands
Kwong FY, et al.
Tetrahedron, 56(45), 8893-8899 (2000)
資料
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.