Merck
529060
Sigma-Aldrich
3-クロロ-5-フルオロアニソール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(F)OCH3
CAS番号:
分子量:
160.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.511 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
密度
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(F)cc(Cl)c1
InChI
1S/C7H6ClFO/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4H,1H3
InChI Key
XPZBNEWAZPZUHF-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Chloro-5-fluoroanisole is also referred to as 1-chloro-3-fluoro-5-methoxybenzene (IUPAC name). Two rotational isomeric forms, i.e. cis and trans forms of 3-chloro-5-fluoroanisole (1-chloro-3-fluoro-5-methoxybenzene) have been identified by ab initio and density functional theory (DFT) calculations.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.9 °F - closed cup
引火点(℃)
79.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
529060-BULK:
529060-10G:
529060-VAR:
529060-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rotamers and isotopomers of 3-chloro-5-fluoroanisole studied by resonant two-photon ionization spectroscopy and theoretical calculations.
Zhang, Lijuan, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 104, 235-242 (2013)