Merck
527807
Sigma-Aldrich
4-Methylnaphthonitrile
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C10H6CN
CAS番号:
分子量:
167.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
97%
mp
52-56 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(C#N)c2ccccc12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)