Merck
527556
Sigma-Aldrich
4-シアノフェニルボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ベンゾニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16BNO2
CAS番号:
分子量:
229.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
95-99 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H16BNO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11/h5-8H,1-4H3
InChI Key
HOPDTPGXBZCBNP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
527556-BULK:
527556-VAR:
527556-5G:4548173166018
527556-1G:4548173166001
文書ライブラリにアクセスする
Tryfon Zarganes-Tzitzikas et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(7) (2019-04-17)
Imaging techniques, such as positron emission tomography (PET), represent great progress in the clinical development of drugs and diagnostics. However, the efficient and timely synthesis of appropriately labeled compounds is a largely unsolved problem. Numerous small drug-like molecules with high