Merck
526088
Sigma-Aldrich
Diethyl 4-methoxybenzylphosphonate
≥98%
別名:
[(4-メトキシフェニル)メチル]ホスホン酸 ジエチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH2P(O)(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
258.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
155 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOP(=O)(Cc1ccc(OC)cc1)OCC
InChI
1S/C12H19O4P/c1-4-15-17(13,16-5-2)10-11-6-8-12(14-3)9-7-11/h6-9H,4-5,10H2,1-3H3
InChI Key
NKARVHNAACNYGE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • 開環ヒドロフッ素化を経由するγ-モノフルオロ化ゴニオタラミン類縁体
  • 神経保護活性を持つスチルベノイド誘導体
  • 抗酸化活性を持つレスベラトロール-クロマン混成体
  • 位置選択的脱水環化およびアリール化に用いるオリゴスチルベノイド
  • 神経幹細胞の分化および神経炎症の調節に作用するレスベラトロール脂肪族アルコール
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
526088-VAR:
526088-BULK:
526088-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)