蒸気圧
1 mmHg ( 217 °C)
アッセイ
~80%
組成
Poly(2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol maleate), ~20%
屈折率
n20/D 1.49 (lit.)
bp
400 °C (lit.)
mp
−48 °C
密度
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-11-19(7-3)17-27-23(25)21-13-15-22(16-14-21)24(26)28-18-20(8-4)12-10-6-2/h13-16,19-20H,5-12,17-18H2,1-4H3
InChI Key
RWPICVVBGZBXNA-UHFFFAOYSA-N
10 - Combustible liquids
WGK
awg
引火点(°F)
413.6 °F - closed cup
引火点(℃)
212 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
525251-18L:
525251-20L:
525251-BULK:
525251-4L:
試験成績書(COA)