Merck
524670
Sigma-Aldrich
Luperox® DHD-9、2-ブタノンペルオキシド 溶液
~32 wt. % in phthalate-free plasticizer mixture
別名:
2-ブタノンペルオキシド 溶液, メチルエチルケトンペルオキシド 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5C(OOH)(CH3)OOC(OOH)(CH3)C2H5
CAS番号:
分子量:
210.22
Beilstein:
1759757
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
~32 wt. % in phthalate-free plasticizer mixture
屈折率
n20/D 1.437
密度
0.99 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(C)(OO)OOC(C)(CC)OO
InChI
1S/C8H18O6/c1-5-7(3,11-9)13-14-8(4,6-2)12-10/h9-10H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
WFUGQJXVXHBTEM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
重合開始剤
法的情報
アルケマ(Arkema)社製品。
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Org. Perox. D - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第5類:自己反応性物質
有機過酸化物を含有するもの
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
524670-BULK:
524670-VAR:
524670-100ML:
524670-500ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
N Bates et al.
Pediatrics, 108(2), 473-476 (2001-08-03)
A 6-year-old boy developed respiratory distress, metabolic acidosis, severe esophageal and gastric burns, and a coagulopathy after ingestion of an unknown volume of methyl ethyl ketone peroxide (MEKP) in dimethyl phthalate. He was discharged from the pediatric intensive care unit
Allergic contact dermatitis due to methyl ethyl ketone peroxide, cobalt naphthenate and acrylates in the manufacture of fibreglass-reinforced plastics.
Keiko Minamoto et al.
Contact dermatitis, 46(1), 58-59 (2002-03-29)
Yan-Fu Lin et al.
Journal of hazardous materials, 153(3), 1071-1077 (2007-11-09)
Runaway reactions by methyl ethyl ketone peroxide (MEKPO) are an important issue in Asia, due to its unstable structure and extensive heat release during upset situations. This study employed differential scanning calorimetry (DSC) to draw the experimental data for MEKPO
M V S Subbalaxmi et al.
The National medical journal of India, 23(3), 150-151 (2010-10-19)
Methyl ethyl ketone peroxide, commonly used in the lamination industry, is a highly inflammable substance. Ingestion of methyl ethyl ketone peroxide is associated with a high morbidity and mortality. It can cause injury to the gastrointestinal tract on ingestion, leading
[An organic peroxide, methyl ethyl ketone peroxide, damage to cytochrome P-450 peroxidase and microsomal enzymes activity].
M Ando
Nihon eiseigaku zasshi. Japanese journal of hygiene, 41(2), 587-592 (1986-06-01)