Merck
524093
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorophenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H2F3B(OH)2
CAS番号:
分子量:
175.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
127-132 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1c(F)ccc(F)c1F
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2,11-12H
InChI Key
IWPDDRPLEKURGG-UHFFFAOYSA-N
詳細
無水物を含有します。
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 鈴木カップリング反応を介したγセクレターゼインヒビターとしてのC-6ヒドロキシ三環性スルホンの合成
  • パラジウム触媒による鈴木宮浦カップリング反応
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
524093-VAR:
524093-5G:
524093-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)