Merck
522031
Sigma-Aldrich
ジクロロメタン-d2
99.9 atom % D
別名:
ジジューテロメチレンクロリド, 塩化メチレン-d2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD2Cl2
CAS番号:
分子量:
86.94
Beilstein:
1733318
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
同位体純度
99.9 atom % D
品質水準
包装
pk of 10 × 0.6 mL
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
密度
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
InChI Key
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
522031-BULK:
522031-1PAK:4548173225241
522031-0.6ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)