Merck
521647
Sigma-Aldrich
Ethyl 6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylate
98%
別名:
3-Ethoxycarbonyl-6,7,8-trifluoro-1,4-hydro-4-oxoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8F3NO3
CAS番号:
分子量:
271.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
275 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C1=CNc2c(F)c(F)c(F)cc2C1=O
InChI
1S/C12H8F3NO3/c1-2-19-12(18)6-4-16-10-5(11(6)17)3-7(13)8(14)9(10)15/h3-4H,2H2,1H3,(H,16,17)
InChI Key
ONQDAESGZUODFI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ethyl 6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylate is also referred to as 3-ethoxycarbonyl-6,7,8-trifluoro-1,4-hydro-4-oxoquinoline.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
521647-BULK:
521647-VAR:
521647-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cristina Anaya-Gonzalez et al.
Free radical biology & medicine, 141, 150-158 (2019-06-14)
Phototoxic effects of 6,8 dihalogenated quinolones confers to this type of molecules a potential property as photochemotherapeutic agents. Two photodehalogenation processes seem to be involved in the remarkable photoinduced cellular damage. In this context, a new 6,8 dihalogenated quinolone 1