Merck
521221
Sigma-Aldrich
Z-Leu-OH
97% (HPLC)
別名:
N-Cbz-L-ロイシン, N-カルボベンジルオキシ-L-ロイシン, Z-L-ロイシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
CAS番号:
分子量:
265.30
Beilstein:
1253861
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97% (HPLC)
光学活性
[α]20/D −17°, c = 2 in ethanol
含みます
~10% solvents of crystalline
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
屈折率
n20/D 1.512 (lit.)
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-10(2)8-12(13(16)17)15-14(18)19-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12H,8-9H2,1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)/t12-/m0/s1
InChI Key
USPFMEKVPDBMCG-LBPRGKRZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Reactant for:
  • Peptide-based preparation of potential antitumor agents
  • Preparation of cyclopropyl peptidomimetics
  • Peptide synthesis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)