Merck
542814
Sigma-Aldrich
3-Pyridylamidoxime
98%
別名:
N-Hydroxynicotinamidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7N3O
CAS番号:
分子量:
137.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
130-135 °C (lit.)
SMILES記法
N\C(=N\O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-2-1-3-8-4-5/h1-4,10H,(H2,7,9)
InChI Key
AQBMQGDKWIPBRF-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Pyridylamidoxime (pyridine-3-amidoxime, Py-3-AO) can be synthesized from the reaction between hydroxylamine hydrochloride, sodium hydroxide and 3-cyanopyridine (dissolved in ethanol).
アプリケーション
3-Pyridylamidoxime may be used in the synthesis of 3-(3-pyridyl)-5-trichloromethyl-1,2,4-oxadiazole.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
542814-5G:
542814-1G:
542814-VAR:
542814-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Studies on the Synthese of N-Heterocyclic Compounds. III. Hypocholesterolemic 1, 2, 4-Oxadiazole Derivatives (1).
Yurugi S, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 21(8), 1641-1650 (1973)
Separation of isomeric monocyanopyridine and pyridinemonoamidoxime hydrochlorides by thin-layer chromatography.
Pearse Jr GA.
Journal of Chromatography A, 177, 174-176 (1979)