Merck
521027
Sigma-Aldrich
trans-1-オクテン-1-イルボロン酸
≥95%
別名:
(2E)-2-オクテン-1-イルボロン酸, (E)-1-オクテニルボロン酸, (E)-1-オクテン-1-イルボロン酸, trans-1-オクテニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH=CHB(OH)2
CAS番号:
分子量:
156.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
mp
100-104 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCC\C=C\B(O)O
InChI
1S/C8H17BO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h7-8,10-11H,2-6H2,1H3/b8-7+
InChI Key
RBTAJLKAPFBZDQ-BQYQJAHWSA-N
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • キラルパラダサイクル触媒不斉開環反応
  • アシル酒石酸類により触媒されるエナンチオ選択的共役付加
  • 銅媒介酸化的クロスカップリング反応
  • ジアステレオ選択的ドミノHeck-Suzuki反応
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
521027-10G:
521027-VAR:
521027-5G:
521027-1G:
521027-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)