Merck
520136
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) molybdate
99.9%
別名:
ビスマス モリブデンオキシド, モリブデン酸 ビスマス(III)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Bi2(MoO4)3
CAS番号:
分子量:
897.77
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99.9%
反応適合性
core: bismuth
reagent type: catalyst
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Bi]O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Bi]=O
InChI
1S/2Bi.3Mo.12O
InChI Key
NJCRYJVCAARZQB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の触媒です。
  • 酸化脱水素化
  • プロペンからアクロレインへの酸化
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
520136-25G:
520136-BULK:
520136-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)