Merck
517526
Sigma-Aldrich
Scandium(III) bromide
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ScBr3
CAS番号:
分子量:
284.67
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
anhydrous
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: scandium
SMILES記法
Br[Sc](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
APPHYFNIXVIIJR-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
Employed in solid state synthesis of unusual clusters, Sc19Br28Z4, (Z=Mn, Fe, Ru or Os). These clusters are of interest for their structure and magnetic properties.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Steinwand, S.J. et al.
Inorganic Chemistry, 36, 6413-6413 (1997)