Merck
517445
Sigma-Aldrich
1,1′-ジエチルフェロセン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Fe(C5H4C2H5)2
CAS番号:
分子量:
242.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.58 (lit.)
bp
284 °C (lit.)
密度
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Fe].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Fe/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
InChI Key
GKKLDIHVIQZCPZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Atomic number of base material: 26 Iron
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
517445-BULK:
517445-5ML:
517445-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)