Merck
516791
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-2-クロロトルエン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(Br)Cl
CAS番号:
分子量:
205.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.575 (lit.)
bp
98-100 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.55 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6BrCl/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI Key
OZFQMHJKAODEON-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
516791-BULK:
516791-VAR:
516791-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
2, 3-Dichloroindone as a dienophilic compound.
Bergmann ED and Barshai R.
Journal of the American Chemical Society, 81(21), 5641-5646 (1959)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 536-536 (2014)