Merck
516376
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Cbz-2-piperidinecarboxylic acid
97%
別名:
N-Cbz-(R)-(+)-pipecolinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H17NO4
CAS番号:
分子量:
263.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +60°, c = 2 in acetic acid
mp
111-115 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)[C@H]1CCCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO4/c16-13(17)12-8-4-5-9-15(12)14(18)19-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10H2,(H,16,17)/t12-/m1/s1
InChI Key
ZSAIHAKADPJIGN-GFCCVEGCSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
516376-VAR:
516376-5G:
516376-1G:
516376-BULK:
試験成績書(COA)