Merck
515493
Sigma-Aldrich
5,5′-ジブロモ-2,2′-ビチオフェン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4Br2S2
CAS番号:
分子量:
324.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
mp
144-146 °C (lit.)
SMILES記法
Brc1ccc(s1)-c2ccc(Br)s2
InChI
1S/C8H4Br2S2/c9-7-3-1-5(11-7)6-2-4-8(10)12-6/h1-4H
InChI Key
SXNCMLQAQIGJDO-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
515493-1G:
515493-BULK:
515493-VAR:
515493-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Brian Capozzi et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(29), 10486-10492 (2014-07-09)
We have measured the single-molecule conductance of a family of oligothiophenes comprising 1-6 thiophene moieties terminated with methyl-sulfide linkers using the scanning tunneling microscope-based break-junction technique. We find an anomalous behavior: the peak of the conductance histogram distribution does not
資料
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
PEDOT:PSSや極性グリコール側鎖を持つ新規共役ポリマーは、電気化学的酵素センシングや低電力電気生理学的測定などへの応用が期待されています。
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
オリゴチオフェンは重要な有機電子材料であり、いくつかの中間体と鈴木-宮浦カップリングを用いて大規模で製造することができます。