Merck
515019
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-2-メチルアニリン
97%
別名:
5-ブロモ-o-トルイジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
186.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.614 (lit.)
bp
139 °C/17 mmHg (lit.)
mp
33 °C (lit.)
密度
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(Br)cc1N
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI Key
RXQNKKRGJJRMKD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
515019-BULK:
515019-VAR:
515019-25G:
515019-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 4-Bromo-2-chlorotoluene.
Xue XM, et al.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 37(9), 588-588 (2006)
Yasuro Atoji
Experimental eye research, 136, 72-77 (2015-05-20)
Glutamate is an excitatory neurotransmitter in the vertebrate retina. A previous study found vesicular glutamate transporter 2 (vGluT2) mRNA in the pigeon retina, suggesting that bipolar and ganglion cells are glutamatergic. The present study examined the localization of ionotropic glutamate