Merck
514691
Sigma-Aldrich
4-シアノベンゾイルギ酸エチル
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,500
¥16,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,500
About This Item
化学式:
NCC6H4COCO2C2H5
CAS番号:
分子量:
203.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥16,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.537 (lit.)
bp
313 °C (lit.)
密度
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
nitrile
SMILES記法
CCOC(=O)C(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C11H9NO3/c1-2-15-11(14)10(13)9-5-3-8(7-12)4-6-9/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
MGBZXMQPYAYPIQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
514691-BULK:
514691-5G:4548173164816
514691-VAR:
514691-1G:4548173164809
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Regina Kratzer et al.
Microbial cell factories, 7, 37-37 (2008-12-17)
Whole cell-catalyzed biotransformation is a clear process option for the production of chiral alcohols via enantioselective reduction of precursor ketones. A wide variety of synthetically useful reductases are expressed heterologously in Escherichia coli to a high level of activity. Therefore
Christoph Gruber et al.
Biotechnology journal, 8(6), 699-708 (2013-04-17)
Generally, recombinant and native microorganisms can be employed as whole-cell catalysts. The application of native hosts, however, shortens the process development time by avoiding multiple steps of strain construction. Herein, we studied the NAD(P)H-dependent reduction of o-chloroacetophenone by isolated xylose