Merck
514578
Sigma-Aldrich
1,2-Dihexyloxybenzene
98%
別名:
1,2-Bis(hexyloxy)benzene, 1,2-Di(hexyloxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4[O(CH2)5CH3]2
CAS番号:
分子量:
278.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
フォーム
liquid crystal
屈折率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
143 °C/4 mmHg (lit.)
密度
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCOc1ccccc1OCCCCCC
InChI
1S/C18H30O2/c1-3-5-7-11-15-19-17-13-9-10-14-18(17)20-16-12-8-6-4-2/h9-10,13-14H,3-8,11-12,15-16H2,1-2H3
InChI Key
XNBVDORAKLGCKG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
514578-10G:
514578-VAR:
514578-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)