Merck
513970
Sigma-Aldrich
1-Azido-1-deoxy-β-D-galactopyranoside tetraacetate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H19N3O9
CAS番号:
分子量:
373.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]25/D −15°, c = 1 in chloroform
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
96-99 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19N3O9/c1-6(18)22-5-10-11(23-7(2)19)12(24-8(3)20)13(25-9(4)21)14(26-10)16-17-15/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
InChI Key
NHNYHKRWHCWHAJ-MBJXGIAVSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
513970-VAR:
513970-BULK:
513970-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)