反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
~31 wt. % in 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
屈折率
n20/D 1.437
密度
1.005 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(C)(OO)OOC(C)(CC)OO
InChI
1S/C8H18O6/c1-5-7(3,11-9)13-14-8(4,6-2)12-10/h9-10H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
WFUGQJXVXHBTEM-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Org. Perox. D - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第5類:自己反応性物質
有機過酸化物を含有するもの
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
513369-500ML:
513369-VAR:
513369-100ML:
513369-5ML:
513369-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)