Merck
512966
Sigma-Aldrich
Z-L-Prolinol
97%
別名:
N-Cbz-L-prolinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H17NO3
CAS番号:
分子量:
235.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
屈折率
n20/D 1.54 (lit.)
bp
160 °C/0.8 mmHg (lit.)
密度
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H17NO3/c15-9-12-7-4-8-14(12)13(16)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,15H,4,7-10H2/t12-/m0/s1
InChI Key
BJTNHGVCFWDNDP-LBPRGKRZSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
512966-BULK:
512966-VAR:
512966-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)