Merck
512567
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)tungsten(IV) dihydride
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20W
CAS番号:
分子量:
372.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
反応適合性
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
48-52 °C (lit.)
SMILES記法
[H][W][H].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.W.2H/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;;;/h2*3-6H,2H2,1H3;;;
InChI Key
XHAKKDCRMPIPFF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)