Merck
511501
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl selenide
≥99.99%, electronic grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Se(C(CH3)3)2
CAS番号:
分子量:
193.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
グレード
electronic grade
蒸気圧
16 mmHg ( 54 °C)
アッセイ
≥99.99%
フォーム
liquid
bp
123 °C (lit.)
密度
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)[Se]C(C)(C)C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)