Merck
511412
Sigma-Aldrich
エチル 2-メチルインドール-3-カルボキシラート
99%
別名:
2-メチルインドール-3-カルボン酸 エチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13NO2
CAS番号:
分子量:
203.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
134-136 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)c1c(C)[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C12H13NO2/c1-3-15-12(14)11-8(2)13-10-7-5-4-6-9(10)11/h4-7,13H,3H2,1-2H3
InChI Key
ICXKIKDXKRONLF-UHFFFAOYSA-N
詳細
Ethyl 2-methylindole-3-carboxylate is a 2-substituted 1H-indole-3-carboxylate derivative. It can be prepared by reacting 2-iodoaniline with ethyl acetoacetate sodium salt in the presence of copper iodide.
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • 抗菌薬である2-メチル-3-[5-(置換フェニル)-1,3,4-オキサジアゾール-2-イル]-1H-インドール
  • O-ベンゾイルヒドロキシルアミン類によるヘテロ環化合物のN-アミノ化を経由するアミノヘテロ環
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
511412-250MG:
511412-BULK:
511412-VAR:
511412-1G:
試験成績書(COA)