Merck
511285
Sigma-Aldrich
Tetracarbonyl(1,5-cyclooctadiene)tungsten(0)
別名:
(Cyclooctadiene)tungsten tetracarbonyl, Tetracarbonyl(1,5-cyclooctadiene)tungsten
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12O4W
CAS番号:
分子量:
404.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder or crystals
反応適合性
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
155-161 °C (lit.)
SMILES記法
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.4CO.W/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;4*1-2;/h1-2,7-8H,3-6H2;;;;;/b2-1-,8-7-;;;;;
InChI Key
URZAVABIRGHJEB-XRGHXPOKSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
511285-5G:
511285-VAR:
511285-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)