Merck
50620
Sigma-Aldrich
Butyl glycolate
technical, ≥90% (GC)
別名:
Butyl hydroxyacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2COO(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
132.16
Beilstein:
1749477
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
アッセイ
≥90% (GC)
屈折率
n20/D 1.427
bp
187-190 °C (lit.)
密度
1.019 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOC(=O)CO
InChI
1S/C6H12O3/c1-2-3-4-9-6(8)5-7/h7H,2-5H2,1H3
InChI Key
VFGRALUHHHDIQI-UHFFFAOYSA-N
詳細
Butyl glycolate is a glycolic acid derivative.
アプリケーション
Butyl glycolate may be used in the preparation of N-(α-hydroxyacetyl)-(S)-isoleucine.
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
50620-1L:
50620-VAR:
50620-BULK:
50620-250ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and characterization of new block copolymers with poly(ethylene oxide) and poly[3(S)-sec-butylmorpholine-2,5-dione] sequences.
Feng Y, et al.
Macromolecular Bioscience, 1(1), 30-39 (2001)
Yanfeng Liu et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 52, 321-331 (2018-07-22)
The purpose of present study was to investigate the applicability of reconstructed human epidermis model to identify skin corrosive UN GHS Categories 1A, 1B/1C and non-corrosive chemicals in China. By using a commercialized reconstructed human epidermis model, China EpiSkin™ which