Merck
497134
Sigma-Aldrich
1,6-Hexanediol ethoxylate diacrylate
average Mn ~314, contains 300 ppm MEHQ as inhibitor
別名:
1,6-Hexanediol ethoxylate diacrylate, Ethoxylated 1,6-hexanediol diacrylate, Ethoxylated hexanediol diacrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nCH2CH2CH2-]2
CAS番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
比活性
2.0 ethoxy groups/molecule
分子量
average Mn ~314
含みます
300 ppm MEHQ as inhibitor
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
密度
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CC(=O)OCCOCCCCCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C16H26O6/c1-3-15(17)21-13-11-19-9-7-5-6-8-10-20-12-14-22-16(18)4-2/h3-4H,1-2,5-14H2
InChI Key
GIMNDOUZTMKUHI-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
497134-BULK:
497134-VAR:
497134-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)