Merck
496502
Sigma-Aldrich
Tris[4-(vinyloxy)butyl] trimellitate
別名:
VEctomer® 5015 vinyl ether, Tris[4-(vinyloxy)butyl]-1,2,4-benzenetricarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H3[CO2(CH2)4OCH=CH2]3
CAS番号:
分子量:
504.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
屈折率
n20/D 1.51 (lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=COCCCCOC(=O)c1ccc(C(=O)OCCCCOC=C)c(c1)C(=O)OCCCCOC=C
InChI
1S/C27H36O9/c1-4-31-15-7-10-18-34-25(28)22-13-14-23(26(29)35-19-11-8-16-32-5-2)24(21-22)27(30)36-20-12-9-17-33-6-3/h4-6,13-14,21H,1-3,7-12,15-20H2
InChI Key
XOTMHFNWERTCLG-UHFFFAOYSA-N
法的情報
モルフレックス(Morflex)社製品。
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
496502-50ML:
496502-BULK:
496502-250ML:
496502-VAR:
試験成績書(COA)