Merck
496081
Sigma-Aldrich
2,6-ビス[(4R,5R)-4-メチル-5-フェニル-2-オキサゾリニル]ピリジン
97%
別名:
2,6-ビス[(4R,5R)-4,5-ジヒドロ-4-メチル-5-フェニル-2-オキサゾリル]ピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H23N3O2
CAS番号:
分子量:
397.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]22/D +32°, c = 1 in chloroform
mp
135-139 °C (lit.)
官能基
ether
phenyl
SMILES記法
C[C@H]1N=C(O[C@H]1c2ccccc2)c3cccc(n3)C4=N[C@H](C)[C@H](O4)c5ccccc5
InChI
1S/C25H23N3O2/c1-16-22(18-10-5-3-6-11-18)29-24(26-16)20-14-9-15-21(28-20)25-27-17(2)23(30-25)19-12-7-4-8-13-19/h3-17,22-23H,1-2H3/t16-,17-,22+,23+/m1/s1
InChI Key
WAQJMWVRZVOTCH-AFXFGAOOSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
496081-BULK:
496081-500MG:
496081-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)